Tlačiť
Síran inditý hydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Diindium trisulphate hydrate
10711.09 10711.18
10711.09EA 145.8 EUR
10711.09 10711.18
Síran inditý hydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Indium(III) sulphate hydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 13464-82-9 Molecular Formula: In2(SO4)3.xH2O (x≈6) Formula Weight: 517.83(anhy) Physical Form: Lump/Powder Melting Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00149747
Vzorec: O₁₂In₂S₃·xH₂O
Mw: 517.83 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.)
Hustota: 3.44 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 13464-82-9
EINECS: 236-689-1