Tlačiť
Indium(III) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
326127-10G 326127-50G
SIAL326127-10GEA 138.79 EUR
SIAL326127-10G SIAL326127-50G
Indium(III) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Indium(III) nitrate hydrate
Vzorec: InN₃O₉·H₂O
Číslo MDL: MFCD00149742
Číslo CAS: 207398-97-8
EINECS: 237-393-5
OSN: 1477
ADR: 5.1,III