Tlačiť
Indium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40185.PG 40185.PF
40185.PGEA 0 EUR
40185.PG 40185.PF
Indium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (metals basis)
Indium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 207398-97-8 Molecular Formula: InN3O9.xH2O Formula Weight: 300.83(anhy) Physical Form: Lump/Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Off-white Melting Point: 100° -H2O UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149742
Vzorec: InN₃O₉·H₂O
Teplota tavenia: 100 °C (-H₂O)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149742
Číslo CAS: 207398-97-8
EINECS: 237-393-5
OSN: 1477
ADR: 5.1,III