Tlačiť
Gallium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
289892-100G 289892-25G 289892-5G
SIAL289892-100GEA 1373.45 EUR
SIAL289892-100G SIAL289892-25G SIAL289892-5G
Gallium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Gallium trinitrate hydrate
Vzorec: GaN₃O₉·H₂O
Číslo MDL: MFCD00149723
Číslo CAS: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
OSN: 1477
ADR: 5.1,III