Gallium trinitrate hydrate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 69365-72-6
Molecular Formula: GaN3O9.xH2O
Formula Weight: 255.73(anhy)
Physical Form: Lump
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 110° dec.
Merck Reference: 14,4346
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149723
Vzorec:
GaN₃O₉·H₂O Teplota tavenia: 110 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149723 Číslo CAS: 69365-72-6 EINECS: 236-815-5 OSN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,4346 |