Gallium trinitrate hydrate 99.9998% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
212440010
212440050
212440250
212441000
ACRO212440010EA
62.49
EUR
ACRO212440010
ACRO212440050
ACRO212440250
ACRO212441000
Gallium trinitrate hydrate 99.9998% (trace metals basis)
Gallium trinitrate hydrate
Vzorec:
GaN₃O₉·H₂O Mw: 273.75 Teplota tavenia: 110 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149723 Číslo CAS: 69365-72-6 EINECS: 236-815-5 OSN: 1477 ADR: 5.1 II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤0.0002 % |
Gallium (Ga) | 18 to 22 % |