Tlačiť
Boron trifluoride dihydrate (65% BF₃)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388711000 388715000
ACRO388711000EA 75.41 EUR
ACRO388711000 ACRO388715000
Boron trifluoride dihydrate (65% BF₃)
Boron trifluoride dihydrate
Vzorec: BF₃·2H₂O
Teplota varu: 58…60 °C (1,5 mmHg)
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 1,642 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149901
Číslo CAS: 13319-75-0
EINECS: 231-569-5
OSN: 2851
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay 65.0 to 66.0 %
Identification Confirmed