Tlačiť
Síran lithný monohydrát ≥99.0% (dried basis), white powder ACS
Dodávateľ: MP Biomedicals
0215253990 0215253980
ICNA0215253990EA 387.48 EUR
ICNA0215253990 ICNA0215253980
Síran lithný monohydrát ≥99.0% (dried basis), white powder ACS
Síran lithný monohydrát
Soluble in cold water.
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay ≥99,0%
Heavy Metals ≤0,001% (as Pb)
Insoluble Matter ≤0,01%
Loss on Drying 13,0 - 15,0% (150 °C)
Chloride ≤0,002%
Nitrate ≤0,001%
Iron <0,001%
Potassium ≤0,05%
Sodium ≤0,05%