Tlačiť
Disodium metasilicate nonahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Sodium metasilicate nonahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4392-1KG S4392-250G
SIALS4392-1KGEA 274.38 EUR
SIALS4392-1KG SIALS4392-250G
Disodium metasilicate nonahydrate, Sigma-Aldrich®
Disodium metasilicate nonahydrate
Vzorec: Na₂SiO₃·9H₂O
Mw: 284.2
Teplota tavenia: 40
Hustota: 2.62 g/cm³ (21 °C)
Číslo CAS: 13517-24-3
EINECS: 229-912-9
OSN: 3253
ADR: 8 III