Disodium metasilicate nonahydrate 44-47,5% (total solids)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
419590250
419595000
419590025
ACRO419590250EA
52.95
EUR
ACRO419590250
ACRO419595000
ACRO419590025
Disodium metasilicate nonahydrate 44-47,5% (total solids)
Disodium metasilicate nonahydrate
Vzorec:
Na₂SiO₃·9H₂O Teplota tavenia: 72 °C Hustota: 2,62 g/cm³ (21 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149175 Číslo CAS: 13517-24-3 EINECS: 229-912-9 OSN: 3253 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Granular powder or granules (May have a yellow-pink hue) |
Assay | 44 to 47.5 % total solids |
Ratio | 1.02 to 1.06 molar ratio SiO2/Na2O |
GC | ≥96.0 % |