Tlačiť
Sulfid sodný hydrát, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: di-Sodium sulphide hydrate
83756.290EA 139.19 EUR
83756.290 83756.230
Sulfid sodný hydrát, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Sulfid sodný hydrát
Vzorec: Na₂S·~3H₂O
Teplota varu: ~920 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 50 °C
Hustota: ∼1,43 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149183
Číslo CAS: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
OSN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 58.0 - 64.0 %
Total N (Nitrogen) Max. 125 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 0.6 %
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.5 %