Tlačiť
Sulfid sodný hydrát 60 - 64%, scales, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: di-Sodium sulphide hydrate
133720010 133720025 133720100
ACRO133720010EA 51.74 EUR
ACRO133720010 ACRO133720025 ACRO133720100
Sulfid sodný hydrát 60 - 64%, scales, extra pure
Sulfid sodný hydrát
Vzorec: Na₂S·xH₂O
Teplota varu: ~ 920 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 50 °C
Hustota: ~ 1,43 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149183
Číslo CAS: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
OSN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Flakes
Titration Iodimetric 60 to 64 % (Na2S)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.2 % (Na2CO3)
Iron (Fe) ≤10 ppm