L-Cystin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
A13762.0B
A13762.18
A13762.30
A13762.0BEA
470.92
EUR
A13762.0B
A13762.18
A13762.30
L-Cystin ≥99%
L-Cystin
Purity: 99%
CAS No.: 56-89-3
Molecular Formula: C6H12N2O4S2
Formula Weight: 240.30
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.68
Appearance: White
Melting Point:
Vzorec:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH Teplota varu: 428 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: >240 °C (rozkl.) Hustota: 1,68 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064228 Číslo CAS: 56-89-3 EINECS: 200-296-3 Merck Index: 14,2782 |