Tlačiť
Tripotassium orthophosphate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
04249-500G 04249-1KG
SIAL04249-500GEA 70.2 EUR
SIAL04249-500G SIAL04249-1KG
Tripotassium orthophosphate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Tripotassium orthophosphate monohydrate
Vzorec: K₃O₄P·1H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150410
Číslo CAS: 27176-10-9
EINECS: 231-907-1