Tripotassium orthophosphate monohydrate ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41586.36
41586.A3
41586.36EA
161.25
EUR
41586.36
41586.A3
Tripotassium orthophosphate monohydrate ≥95%
Tripotassium orthophosphate monohydrate
Purity: 95%
CAS No.: 27176-10-9
Molecular Formula: K3PO4.H2O
Formula Weight: 230.28 (212.27anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.564
MDL No.: MFCD00150410
Vzorec:
K₃O₄P·1H₂O Hustota: 2,564 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150410 Číslo CAS: 27176-10-9 EINECS: 231-907-1 |