Tlačiť
Tripotassium orthophosphate monohydrate 96%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium phosphate monohydrate, Potassium phosphate tribasic monohydrate, Potassium phosphate hydrate
263790010 263790250 263795000 263790050 263790251
ACRO263790010EA 111.76 EUR
ACRO263790010 ACRO263790250 ACRO263795000 ACRO263790050 ACRO263790251
Tripotassium orthophosphate monohydrate 96%, extra pure
Tripotassium orthophosphate monohydrate
Vzorec: K₃O₄P·1H₂O
Mw: 230.28
Teplota tavenia: 1340 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150410
Číslo CAS: 27176-10-9
EINECS: 231-907-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration with HClO4 ≥95 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Loss on ignition ≤13 % (800°C)