Tlačiť
L-Lyzin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: L(+)-Lyzin, H-Lys-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
L5501-25G L5501-100G L5501-10MG L5501-1G L5501-5G
SIALL5501-25GEA 291.22 EUR
SIALL5501-25G SIALL5501-100G SIALL5501-10MG SIALL5501-1G SIALL5501-5G
L-Lyzin, Sigma-Aldrich®
L-Lyzin
Vzorec: C₆H₁₄N₂O₂
Teplota varu: 290 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 196 °C
Číslo MDL: MFCD00064433
Číslo CAS: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Merck Index: 13,05656