Tlačiť
L-Lyzin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: L(+)-Lyzin, H-Lys-OH
62840-100G-F 62840-25G-F 62840-500G-F
SIAL62840-100G-FEA 267.95 EUR
SIAL62840-100G-F SIAL62840-25G-F SIAL62840-500G-F
L-Lyzin, Sigma-Aldrich®
L-Lyzin
Vzorec: C₆H₁₄N₂O₂
Mw: 146.19
Teplota varu: 290
Teplota tavenia: 196
Číslo MDL: MFCD00064433
Číslo CAS: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Merck Index: 13,05656