Tlačiť
D-Lysine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L8021-1G L8021-25G L8021-5G
SIALL8021-1GEA 230.24 EUR
SIALL8021-1G SIALL8021-25G SIALL8021-5G
D-Lysine, Sigma-Aldrich®
D-Lysine
Vzorec: C₆H₁₄N₂O₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00008234
Číslo CAS: 923-27-3
EINECS: 213-091-9