Tlačiť
Fosfinát sodný monohydrát, (H₂O 12-17%) ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A13385.0E A13385.36
A13385.0EEA 238.27 EUR
A13385.0E A13385.36
Fosfinát sodný monohydrát, (H₂O 12-17%) ≥97%
Fosfinát sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₂·H₂O
Teplota tavenia: 90 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06252379
Číslo CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Merck Index: 14,8629