Tlačiť
Fosfinát sodný monohydrát
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14104.30 14104.A1
14104.30EA 50.54 EUR
14104.30 14104.A1
Fosfinát sodný monohydrát
Fosfinát sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₂·H₂O
Teplota tavenia: 90 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06252379
Číslo CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Merck Index: 14,8629