Tlačiť
L(+)-Serin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
84959-100G 84959-25G
SIAL84959-100GEA 684.72 EUR
SIAL84959-100G SIAL84959-25G
L(+)-Serin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Serin
Vzorec: C₃H₇NO₃
Teplota varu: 259 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 215…225 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064224
Číslo CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846