Tlačiť
L(+)-Serin
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A1708.0100 A1708.1000
A1708.0100EA 82.23 EUR
A1708.0100 A1708.1000
L(+)-Serin
L(+)-Serin
Vzorec: C₃H₇NO₃
Teplota varu: 259 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 215…225 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064224
Číslo CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846