L(+)-Serin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
A11179.14
A11179.22
A11179.36
A11179.14EA
63.38
EUR
A11179.14
A11179.22
A11179.36
L(+)-Serin ≥99%
L(+)-Serin
Purity: 99%
CAS No.: 56-45-1
Molecular Formula: C3H7NO3
Formula Weight: 105.09
Melting Point: 214-224° dec.
Beilstein Reference: 1721404
Merck Reference: 14,8460
Optical Rotation: +15° (c=9 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00064224
Vzorec:
C₃H₇NO₃ Teplota varu: 259 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 214…224 °C (rozkl.) Hustota: 1,6 g/cm³ (22 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064224 Číslo CAS: 56-45-1 EINECS: 200-274-3 Merck Index: 14,8460 |