Tlačiť
L(+)-Serin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
132660250 132661000 132665000 132660025
ACRO132660250EA 78.22 EUR
ACRO132660250 ACRO132661000 ACRO132665000 ACRO132660025
L(+)-Serin 99%
L(+)-Serin
Vzorec: C₃H₇NO₃
Teplota varu: 259 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 222 °C (rozkl.)
Hustota: 1,6 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064224
Číslo CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
pH 5.0 to 6.5 (2.5 % at 25°C)
Specific optical rotation +14.4° to +16.0° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)