D-(-)-Serine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A11353.06
A11353.14
A11353.22
A11353.06EA
44.52
EUR
A11353.06
A11353.14
A11353.22
D-(-)-Serine ≥99%
D-(-)-Serine
Purity: 99%
CAS No.: 312-84-5
Molecular Formula: C3H7NO3
Formula Weight: 105.09
Melting Point: 218-220° dec.
Beilstein Reference: 1721403
Merck Reference: 14,8460
Optical Rotation: -13° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00004269
Vzorec:
C₃H₇NO₃ Teplota tavenia: 218…220 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004269 Číslo CAS: 312-84-5 EINECS: 206-229-4 Merck Index: 14,8460 |