Tlačiť
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
405010010 405010050 405010250
405010010.EA 165.26 EUR
405010010. 405010050. 405010250.
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate ACS
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate
Vzorec: H₂Cl₆Pt·H₂O
Teplota tavenia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149910
Číslo CAS: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
OSN: 2507
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay ≥37.50 % (Pt)
Solubility (in alcohol) Passes test
Suitability (for K determination) Passes test
Impurity ≤0.05 % Alkali and other salts (as sulfates)
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %