Tlačiť
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate (∼40% Pt)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
195370010 195370050 195370250
ACRO195370010EA 181.71 EUR
ACRO195370010 ACRO195370050 ACRO195370250
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate (∼40% Pt)
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate
Vzorec: H₂Cl₆Pt·H₂O
Teplota tavenia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149909
Číslo CAS: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
OSN: 2507
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 37.5 to 40.5 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %