Kyselina hexachlorplatičitá hexahydrát ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 37.5%, Premion® ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate, Chloroplatinic acid hexahydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
36259.03
36259.06
36259.14
36259.03EA
174.89
EUR
36259.03
36259.06
36259.14
Kyselina hexachlorplatičitá hexahydrát ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 37.5%, Premion® ACS
Kyselina hexachlorplatičitá hexahydrát
Purity: 99.95%
CAS No.: 18497-13-7
Molecular Formula: H2Cl6Pt.6H2O
Formula Weight: 517.91 (409.82anhy)
Physical Form: Lump
Density: 2.430
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 60° dec.
Merck Reference: 14,7526
UN No.: 2507
MDL No.: MFCD00149910
Vzorec:
H₂PtCl₆·6H₂O Teplota tavenia: 60 °C (rozkl.) Hustota: 2,430 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149910 Číslo CAS: 18497-13-7 EINECS: 241-010-7 OSN: 2507 ADR: 8,III Merck Index: 14,7526 |