Tlačiť
Methyl (S)-(-)-lactate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-Methyl 2-hydroxypropanoate, Methyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Sodium carboxymethyl cellulose
213060010 213062500 213060025
ACRO213060010EA 346.08 EUR
ACRO213060010 ACRO213062500 ACRO213060025
Methyl (S)-(-)-lactate 97%
Methyl (S)-(-)-lactate
Vzorec: C₄H₈O₃
Mw: 104.11
Teplota varu: 144
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 1.092 g/cm³
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064265
Číslo CAS: 27871-49-4
EINECS: 248-704-9
OSN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.085 to 1.098 g/ml
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -8° to -9° (20°C, 589 nm) (neat)
Free acid ≤1.0 % (lactic acid)