Tlačiť
Ethyl (S)-(-)-laktát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E34102-100G E34102-500G E34102-5G
SIALE34102-100GEA 50.07 EUR
SIALE34102-100G SIALE34102-500G SIALE34102-5G
Ethyl (S)-(-)-laktát, Sigma-Aldrich®
Ethyl (S)-(-)-laktát
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Mw: 118.13
Teplota varu: 154
Teplota tavenia: –25 °C
Hustota: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 53
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004518
Číslo CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
OSN: 1192
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03850