Tlačiť
Kyselina wolframfosforečná hydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00583.0100 1.00583.0250
1.00583.0100EA 158.44 EUR
1.00583.0100 1.00583.0250
Kyselina wolframfosforečná hydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Kyselina wolframfosforečná hydrát
Vzorec: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Teplota tavenia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011342
Číslo CAS: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07450
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 °C
Molar Mass 2880.17 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 960 kg/m3
pH 1.3 (20 g/l, H2O, 20 °C)