Tlačiť
Ethyl (S)-(-)-laktát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22100.0100 8.22100.1000
8.22100.0100EA 34.77 EUR
8.22100.0100 8.22100.1000
Ethyl (S)-(-)-laktát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethyl (S)-(-)-laktát
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Mw: 118.13
Teplota varu: 154
Teplota tavenia: –25 °C
Hustota: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 53
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004518
Číslo CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
OSN: 1192
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03850
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (25 °C) soluble
Melting Point -25 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 154 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.6 hPa (20 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.411 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 16.4 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Viscosity kinematic 2.7 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid