Tlačiť
Ethyl (S)-(-)-laktát ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
A10900.36 A10900.0C A10900.0E
A10900.36EA 46.87 EUR
A10900.36 A10900.0C A10900.0E
Ethyl (S)-(-)-laktát ≥99%
Ethyl (S)-(-)-laktát
Purity: 99% CAS No.: 687-47-8 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 46°(114°F) Physical Form: Liquid Density: 1.036 Refractive Index: 1.4130 Appearance: Colourless Melting Point: -25° Boiling Point: 152-155° Beilstein Reference: 1720839 Merck Reference: 14,3817 Optical Rotation: -11° (neat) UN No.: 1192 MDL No.: MFCD00065359
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Mw: 118.13
Teplota varu: 152…155 °C
Teplota tavenia: –25 °C
Hustota: 1.036
Teplota vzplanutia: 46 °C (114 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004518
Číslo CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
OSN: 1192
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03850