Tlačiť
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
431400-10G 431400-50G
431400-10GEA 297.63 EUR
431400-10G 431400-50G
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát, Supelco®
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát
Vzorec: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Teplota tavenia: 78…90 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149913
Číslo CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8f3351423346c386864e8e79e025bbb8578de04&vid=f8f3351423346c386864e8e79e025bbb8578de04&prid=web&clid=SAPDAM