Tlačiť
Ethyl (S)-(-)-laktát 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
118660010 118660025 118660100 118662500
ACRO118660010EA 90.93 EUR
ACRO118660010 ACRO118660025 ACRO118660100 ACRO118662500
Ethyl (S)-(-)-laktát 97%
Ethyl (S)-(-)-laktát
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Mw: 118.13
Teplota varu: 154 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –26 °C
Hustota: 1.034 g/cm³
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004518
Číslo CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
OSN: 1192
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03850
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 1.03 to 1.038
Non-volatile matter ≤0.01 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20°C, 589 nm) (neat)
Acidity ≤0.1 % (as lactic acid)