Tlačiť
Methyl (R)-(+)-lactate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl D-(+)-Lactate, (R)-Methyl 2-hydroxypropanoate, D-(+)-Lactic acid methyll ester, Methyl (R)-(+)-2-hydroxypropionate
414490050 414490250
ACRO414490050EA 144.2 EUR
ACRO414490050 ACRO414490250
Methyl (R)-(+)-lactate 98%
Methyl (R)-(+)-lactate
Vzorec: C₄H₈O₃
Mw: 104.11
Teplota varu: 144
Hustota: 1.09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004517
Číslo CAS: 17392-83-5
EINECS: 241-420-6
OSN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Optical rotation +6.5° to +10.5° (20°C, 589 nm) (neat)