Tlačiť
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol 98%, ee 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2S)-(+)-3-Chloropropane-1,2-diol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
L18556.06 L18556.14
L18556.06EA 91.46 EUR
L18556.06 L18556.14
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol 98%, ee 98%
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 60827-45-4 Molecular Formula: C3H7ClO2 Formula Weight: 110.54 Flash Point: 126°(258°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 2202929 Optical Rotation: +0.9°(neat) UN No.: 2689 MDL No.: MFCD00210270
Vzorec: ClCH₂CHOHCH₂OH
Teplota varu: 213 °C
Hustota: 1,322
Teplota vzplanutia: 126 °C (258 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210270
Číslo CAS: 60827-45-4
OSN: 2689
ADR: 6.1,III