Tlačiť
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ400
M8250-100G M8250-1KG M8250-250G M8250-25G
SIALM8250-100GEA 270.38 EUR
SIALM8250-100G SIALM8250-1KG SIALM8250-250G SIALM8250-25G
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate, Sigma-Aldrich®
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Mw: 213.25
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149409
Číslo CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929