β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
M2933-100G
M2933-1KG
M2933-25G
M2933-500G
SIALM2933-100GEA
270.76
EUR
SIALM2933-100G
SIALM2933-1KG
SIALM2933-25G
SIALM2933-500G
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate, Sigma-Aldrich®
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Vzorec:
C₆H₁₃NO₄S·1H₂O Teplota tavenia: > 300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149409 Číslo CAS: 145224-94-8 EINECS: 224-632-3 Merck Index: 13,05929 |