Tlačiť
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
69892-100G 69892-25G 69892-500G
SIAL69892-100GEA 258.32 EUR
SIAL69892-100G SIAL69892-25G SIAL69892-500G
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate, Sigma-Aldrich®
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149409
Číslo CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929