Tlačiť
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
69889-10G 69889-250G 69889-50G
SIAL69889-10GEA 76.91 EUR
SIAL69889-10G SIAL69889-250G SIAL69889-50G
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate, Sigma-Aldrich®
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Mw: 213.25
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149409
Číslo CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929