Tlačiť
L(+)-Lyzin monohydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L8662-100G L8662-1KG L8662-25G
SIALL8662-100GEA 130.77 EUR
SIALL8662-100G SIALL8662-1KG SIALL8662-25G
L(+)-Lyzin monohydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lyzin monohydrochlorid
Vzorec: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Teplota tavenia: 263…264 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064564
Číslo CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9