Tlačiť
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
A1074.0250 A1074.1000
A1074.0250EA 676.15 EUR
A1074.0250 A1074.1000
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Mw: 213.25
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149409
Číslo CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929