Tlačiť
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate 99+% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
327761000 327760025 327765000
ACRO327761000EA 213.9 EUR
ACRO327761000 ACRO327760025 ACRO327765000
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate 99+% for biochemistry
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Mw: 213.25
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149409
Číslo CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8.0 to 9.0 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 2.5 to 4.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %