Tlačiť
L(+)-Lyzin monohydrochlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16018.0100 8.16018.0500
8.16018.0100EA 62.17 EUR
8.16018.0100 8.16018.0500
L(+)-Lyzin monohydrochlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lyzin monohydrochlorid
Vzorec: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Teplota tavenia: 263…264 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064564
Číslo CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 263 - 264 °C
Molar Mass 182.64 g/mol
Bulk Density 360 kg/m3
pH 5.5 - 6.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)