Tlačiť
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
76955-10G 76955-50G
SIAL76955-10GEA 128.76 EUR
SIAL76955-10G SIAL76955-50G
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007541
Číslo CAS: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4