Tlačiť
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98+% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
423200250 423201000
ACRO423200250EA 305.23 EUR
ACRO423200250 ACRO423201000
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98+% for HPLC
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Mw: 192.21
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007541
Číslo CAS: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.0 %