L(+)-Lyzin monohydrochlorid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
125220010
125221000
125222500
125220050
ACRO125220010EA
252.31
EUR
ACRO125220010
ACRO125221000
ACRO125222500
ACRO125220050
L(+)-Lyzin monohydrochlorid 99%
L(+)-Lyzin monohydrochlorid
Vzorec:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl Teplota tavenia: 263…264 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064564 Číslo CAS: 657-27-2 EINECS: 211-519-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.4 % (105°C, 3 h) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Specific optical rotation | +20.4° to +22.5° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.0 % (on dried substance) |
Sulfate (SO4) | ≤300 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Lead (Pb) | ≤0.002 % |
Nickel (Ni) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH) |