Síran měďnatý 0.1 M CuSO4 volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
|
Synonymá:
Cupric sulphate
35185-1L
35185-6X1L
35185-1LEA
167.03
EUR
35185-1L
35185-6X1L
Síran měďnatý 0.1 M CuSO4 volumetric solution, Fluka™
Síran měďnatý
Vzorec:
CuSO₄ Mw: 159.61 Teplota varu: >100 °C (1.013 hPa) Teplota tavenia: 200 Hustota: 1.02 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010981 Číslo CAS: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 Merck Index: 12,02722 |
Výsledky špecifikačného testu
Factor | 0.999 - 1.001 |